Learn More
Bel-Art™ Pipettes III SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™
Manipulation d’une seule main rapide et précise
33.65€ - 83.10€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Type | Remplisseur de pipettes à écoulement rapide |
Résistance | Acides, alcalis et solvant |
Longueur (impériale) | 6,75 po |
Longueur (métrique) | 171 mm |
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10292974
|
Bel-Art™
F37904-0002 |
Bleu | 2ml | Plastique |
33.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11717774
|
Bel-Art™
F37904-0010 |
Vert | 10 ml | Nylon / PVC |
59.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11727774
|
Bel-Art™
F37904-0025 |
Rouge | 25 ml | Plastique |
83.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La molette située de manière optimale tourne facilement pour l’aspiration ou la distribution de précision, jusqu’à un volume d’une goutte à la fois — tout en utilisant une poignée détendue
- Léger
- Le déclencheur à libération rapide distribue tout le contenu de la pipette
- La molette peut également être utilisée pour le “soufflage” des dernières gouttes de la pipette
- Le col auto-stabilisateur à l’intérieur du mandrin en silicone maintient les pipettes en verre ou en plastique
- Résiste aux acides, aux alcalis et à la plupart des solvants
- Démontage facile pour le nettoyage
Informations sur la commande
Disponibles en trois volumes, chacun avec un code couleur pour faciliter l’identification.Longueur totale, 171 mm (6,75 po).
Spécification
Non autoclavable | |
Acides, alcalis et solvant | |
171 mm |
Remplisseur de pipettes à écoulement rapide | |
6,75 po |