Learn More
Bel-Art™ Pipettes III SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™
Manipulation d’une seule main rapide et précise
Marque: Bel-Art™ F37904-0025
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Description
- La molette située de manière optimale tourne facilement pour l’aspiration ou la distribution de précision, jusqu’à un volume d’une goutte à la fois — tout en utilisant une poignée détendue
- Léger
- Le déclencheur à libération rapide distribue tout le contenu de la pipette
- La molette peut également être utilisée pour le “soufflage” des dernières gouttes de la pipette
- Le col auto-stabilisateur à l’intérieur du mandrin en silicone maintient les pipettes en verre ou en plastique
- Résiste aux acides, aux alcalis et à la plupart des solvants
- Démontage facile pour le nettoyage
Informations sur la commande
Disponibles en trois volumes, chacun avec un code couleur pour faciliter l’identification.Longueur totale, 171 mm (6,75 po).
Spécification
Non autoclavable | |
Plastique | |
Pipettes jusqu’à 25 ml | |
Acides, alcalis et solvant | |
171 mm |
Rouge | |
Remplisseur de pipettes à écoulement rapide | |
25 ml | |
6.75 in |