Learn More
Bel-Art™ Pipettes III SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™
Manipulation d’une seule main rapide et précise
Marque: Bel-Art™ F37904-0010
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.10440kg
Description
- La molette située de manière optimale tourne facilement pour l’aspiration ou la distribution de précision, jusqu’à un volume d’une goutte à la fois — tout en utilisant une poignée détendue
- Léger
- Le déclencheur à libération rapide distribue tout le contenu de la pipette
- La molette peut également être utilisée pour le “soufflage” des dernières gouttes de la pipette
- Le col auto-stabilisateur à l’intérieur du mandrin en silicone maintient les pipettes en verre ou en plastique
- Résiste aux acides, aux alcalis et à la plupart des solvants
- Démontage facile pour le nettoyage
Informations sur la commande
Disponibles en trois volumes de codes couleurs différents pour une identification aisée. Longueur totale de 171 mm (6.75 po).
Spécification
Non autoclavable | |
Nylon / PVC | |
Pipettes jusqu’à 10 ml | |
Acides, alcalis et solvant | |
171 mm |
Vert | |
Remplisseur de pipettes à écoulement rapide | |
10 ml | |
6,75 po |