Learn More
Bel-Art™ Pipettes III SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™
Manipulation d’une seule main rapide et précise
Brand: Bel-Art™ F37904-0002
Code nomenclature Nacres: NB.05
Additional Details : Poids : 0.25000kg
Description
- La molette située de manière optimale tourne facilement pour l’aspiration ou la distribution de précision, jusqu’à un volume d’une goutte à la fois — tout en utilisant une poignée détendue
- Léger
- Le déclencheur à libération rapide distribue tout le contenu de la pipette
- La molette peut également être utilisée pour le “soufflage” des dernières gouttes de la pipette
- Le col auto-stabilisateur à l’intérieur du mandrin en silicone maintient les pipettes en verre ou en plastique
- Résiste aux acides, aux alcalis et à la plupart des solvants
- Démontage facile pour le nettoyage
Order Info
Disponibles en trois volumes de codes couleurs différents pour une identification aisée. Longueur totale de 171 mm (6.75 po).
Specifications
Non autoclavable | |
Plastique | |
Pipettes jusqu’à 2 ml | |
Acides, alcalis et solvant | |
171 mm |
Bleu | |
Remplisseur de pipettes à écoulement rapide | |
2ml | |
6,75 po |