Learn More
Ansell™ Gants immergeables en nitrile rouges Solvex™ série 37-900
Offre une plus grande résistance et une meilleure résistance chimique. Les gants immergeables en nitrile rouges Ansell SolvexTM série 37-900 définissent de nouvelles normes pour des performances mécaniques, avec une résistance inégalée à l’abrasion et à la perforation, presque deux fois plus élevée que le nitrile actuel.
Marque: Ansell™ 37900070BP
74.61 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Surpasse tous les nitriles existants dans les tests de perméation
- Chaque gant a subi un test individuel de pression d’air
- Chaque gant a été soumis à un test d’étanchéité
- Certifié ISO 9001
- Normes de sécurité supérieures pour la manipulation chimique à haut risque
- Idéal pour le raffinage du pétrole et de l’essence, l’analyse en laboratoire, le nettoyage et l’industrie de l’impression
Spécification
ISO 9001, CATÉGORIE III, EN 374 ANKL, EN 388 4102 | |
Rouge | |
Oui | |
Gants de qualité optimale | |
Manchette droite | |
Structuré | |
Protection contre les liquides et les produits chimiques | |
380 mm |
EPI catégorie III | |
Oui | |
Nitrile | |
7 | |
0,42 mm | |
12/boîte | |
37-900 |