Learn More
Brady™ Cadenas avec corps en laiton massif
Résistant à la corrosion.
69.60€ - 109.00€
Spécification
Type de produit | Cadenas en laiton |
---|---|
Couleur | Chrome |
Matériau | Laiton |
Description | Cadenas en laiton |
Material (Shackle) | Acier |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) de la manille | Nbre de broches | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) de la manille | Nbre de broches | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11711376
|
Brady™
805828 |
23,5 mm | 5 | N/A | |||||
15653527
|
Brady™
805828 |
23,5 mm | 5 |
101.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11701376
|
Brady™
805827 |
14,5 mm | 4 | N/A | |||||
15643527
|
Brady™
805827 |
14,5 mm | 4 |
75.05€
6 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11721376
|
Brady™
805829 |
38,0 mm | 5 | N/A | |||||
15663527
|
Brady™
805829 |
38,0 mm | 5 |
109.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Comprend un système de gorge à levier de précision
Spécification
Cadenas en laiton | |
Laiton | |
Acier |
Chrome | |
Cadenas en laiton | |
6/boîte |