Learn More
Brady™ Cadenas avec corps en laiton massif
Résistant à la corrosion.
Marque:  Brady™ 805829
Code produit. 11721376
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Comprend un système de gorge à levier de précision
Spécification
Spécification
Cadenas en laiton
Chrome
Cadenas en laiton
39,00 x 83,00 mm
38,0 mm
5
39 mm
BRASS PADLOCK 39 MM SS SHACKLE 38 MM 6PK
Laiton
6,5 mm
83 mm
Acier
6/boîte
32,5 mm