Learn More
Brady™ Cadenas avec corps en laiton massif
Résistant à la corrosion.
Marque: Brady™ 805827
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend un système de gorge à levier de précision
Spécification
Cadenas en laiton | |
Chrome | |
Cadenas en laiton | |
30,00 x 47,00 mm | |
14,5 mm | |
4 | |
30 mm |
BRASS PADLOCK 30 MM SS SHACKLE 6PK | |
Laiton | |
5 mm | |
47 mm | |
Acier | |
6/boîte | |
24,5 mm |