Learn More
Brady™ Cadenas avec corps en laiton massif
Résistant à la corrosion.
Marque:  Brady™ 805827
71.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21731" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15643527
  • 75.05€ / 6 pièces
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Comprend un système de gorge à levier de précision
Spécification
Spécification
Cadenas en laiton
Chrome
Cadenas en laiton
30,00 x 47,00 mm
14,5 mm
4
30 mm
BRASS PADLOCK 30 MM SS SHACKLE 6PK
Laiton
5 mm
47 mm
Acier
6/boîte
24,5 mm