Learn More
Diversey™ Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant Gel
Soft Care Des E is an alcohol based (71.5%) hand disinfectant gel for waterless skin disinfection suitable for use in all areas, including healthcare and food processing environments.
Marque: Diversey™ 101105181
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Hand disinfectant based on ethanol, a disinfectant which is very effective against resident and transient flora such as bacteria (e.g. MRSA) and yeast
- Also effective against enveloped viruses, such as influenza and certain non-enveloped viruses such as Norovirus and Adenovirus
- Contains a skin softener helping the skin to remain smooth and intact, particularly in areas where frequent hand disinfection is required
- Perfume-free, eliminating the risk of tainting foods and making it suitable for application in food processing areas
- Skin compatibility dermatologically tested (Patch and TEWL tests)
Spécification
Disinfectant Gel | |
Gel | |
Yes | |
Non-sterile |
Clear | |
Single-use | |
10 Bottles | |
0.5 L |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Soft Care Des E H5
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, propan-2-ol
SDS_17986710_EN.pdf
Taille: 352 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Diversey™ Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant Gel > Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant Gel; Volume (Metric): 0.5 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu