Learn More
Guardian Equipment Station de lavage des yeux Guardian Equipment™ G1101
The Faucet-Mount Personal Eyewash with Gooseneck-mounted Outlets installs easily on standard faucets.
Marque:  Guardian Equipment 06767-44
Code produit. 11735788
  • 165.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Lave-yeux d'appoint
  • Montage directement sur robinet
  • Ne gène pas l'écoulement normal de l'eau
  • Déclenchement par bouton à pression
  • Construction acier zingué chromé
  • Filetage femelle 3/4 in.
  • Lave-yeux d'appoint
  • Col de cygne
  • Inclus avec 3 adaptateurs mâles 15/16, 13/16 et 3/8 IPS.
Spécification
Spécification
ANSI Z358.1-2004 en tant que station de lavage des yeux personnelle
Chrome-plated Brass
Station de lavage des yeux
55/64-27 in. (F)
Robinetterie
Nom du produit
Guardian Equipment Station de lavage des yeux Guardian Equipment™ G1101 > Montage direct sur le robinet