Learn More
Sulfate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, anhydre, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™ Code produit.: 15651340
Sulfate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, anhydre, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15651340 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
2.5 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
100 kg
Code produit. 15651340
Marque: Honeywell-Fluka 134642.5KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, anhydre, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.Bp, USP
Forme physique Anhydrous
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire Na2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142.04g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.
Densité 2.68g/mL at 25°C
Nom du produit
Sulfate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, anhydre, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™ >