Learn More
Sulfate de sodium, Puratronic™, 99,9955 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11357037
Sulfate de sodium, Puratronic™, 99,9955 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357037
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11357037
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010874.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le sulfate de sodium anhydre est principalement utilisé pour sécher les solvants non aqueux en éliminant les traces d‘eau. Il est utilisé comme agent de finissage pour le verre fondu, l‘agent de mise à niveau dans le traitement des textiles et le remplisseur dans les détergents. Il est également utilisé dans le procédé Kraft pour la pulsation du papier, le dégivrage des fenêtres, la fabrication de l‘amidon, du verre et du savon.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nom IUPAC disodium ; sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884°C
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,8680
Informations sur la solubilité Soluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté 99.9955%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.484
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.680 g/mL
Nom du produit
Sulfate de sodium, Puratronic™, 99,9955 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals >