Learn More
Sulfate de sodium, MP Biomedicals™ Code produit.: 11464662
Sulfate de sodium, MP Biomedicals™
Code produit. 11464662 Tous les produits MP Biomedicals Produits
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
Code produit. 11464662
Marque: MP Biomedicals 02191444.5
Utilisé dans la cristallisation des protéines et dans l’étude du repliement des protéines de prion. Le sulfate de sodium de MP Biomedicals est le sel de sodium de l’acide sulfurique. Il s’agit d’un réactif utilisé dans des applications à grande échelle, comme la teinture ou l’impression de textiles et dans le domaine de la fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7757-82-6
Forme physique Poudre de couleur blanche
Quantité 500 g
Formule moléculaire Na2O4S
Numéro MDL MFCD00003504
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
Informations sur la solubilité Soluble in water (100mg/mL), yielding a clear, colorless solution.
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté >99.0%
Qualité ACS
Nom du produit
Sulfate de sodium, MP Biomedicals™ >