Learn More
Sélénite de sodium anhydre, 99 % min., généralement 99,75 % min. (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11366449
Sélénite de sodium anhydre, 99 % min., généralement 99,75 % min. (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366449
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 11366449
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012585.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dans la fabrication du verre
In glass manufacturingSodium selenite is used in the manufacture of colorless glass. It acts as an ingredient in some food supplements. It is an animal feed used in pet foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-18-8
Formule moléculaire Na2O3Se
Poids moléculaire (g/mol) 172.948
Numéro MDL MFCD00003489
Clé InChI BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
CID PubChem 24934
ChEBI CHEBI:48843
Nom IUPAC Disodium ; sélénite
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium selenite
Point de fusion >350°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
pH 9
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage Généralement ≤99,75 % (base de métaux)
Formule linéaire Na2SeO3
Numéro UN UN2630
Merck Index 14,8673
Informations sur la solubilité Freely soluble in water; Insoluble in alcoholSoluble in water; Insoluble in alcohol and ethanol.
Poids de la formule 172.94
Pourcentage de pureté ≤99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot62400714 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2025 Catalog Number012585.36,012585.22
Numéro de lot62480036 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog Number012585.36,012585.22
Numéro de lot62480025 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/05/2024 Catalog Number012585.36,012585.22
Numéro de lot61800719 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number012585.36,012585.22
Numéro de lot61900210 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number012585.36,012585.22
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium selenite, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium selenite
Nom du produit
Sélénite de sodium anhydre, 99 % min., généralement 99,75 % min. (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals >