Learn More
Pyruvate de sodium (100 mM)
Pyruvate de sodium (100 mM)
Brand: Gibco 11360039
12.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le pyruvate de sodium est couramment ajouté aux milieux de culture cellulaire comme source d’énergie en plus du glucose. Puisque les cellules produisent du pyruvate de sodium comme métabolite intermédiaire dans la voie de la glycolyse, il n’est pas nécessaire d’en ajouter en quantité supplémentaire à toutes les cultures. Cependant, si les cellules ont été mises en culture dans un milieu supplémenté avec du pyruvate de sodium, nous recommandons de continuer la supplémentation, car les cellules s’habituent à cet ajout et leur croissance ralentirait sans lui. Le pyruvate de sodium Gibco™, une solution à 100 mM, est formulé pour contenir 11 g par litre d’eau. La concentration finale du pyruvate de sodium utilisé dans la plupart des milieux de culture est de 1 mM.Usage du produit
Pour diagnostics in vitro.
Fabrication sur deux sites et système de qualité conformes aux BPFa
Le pyruvate de sodium Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au pyruvate de sodium Gibco™ fabriqué sur notre site de Grand Island (11360-070). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Specifications
FDA, ISO 13485 | |
Pyruvate de sodium (100 mM), 100 ml, liquide, température de stockage entre 2 et 8°C, durée de conservation de 12 mois, protection contre la lumière, utilisé en culture cellulaire et culture de cellules de mammifères, moins de ressources utilisées, moins de déchets, pour une utilisation dans le cadre du diagnostic in vitro | |
Pyruvate de sodium | |
100 mL |
2 à 8 °C | |
Liquide | |
Culture de cellules de mammifères | |
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche |
Safety and Handling
- 3,4-Dichlorophenol
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: 3,4-Dichlorophenol
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Réservé à un usage diagnostique in vitro.