Learn More
Pyruvate de sodium (100 mM)
Pyruvate de sodium (100 mM)
13.87€ - 259.00€
Spécification
Certifications/Conformité | FDA, ISO 13485 |
---|---|
Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
Forme | Liquide |
Type de produit | Pyruvate de sodium |
À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11530396
![]() |
Gibco
11360039 |
100 mL |
13.87€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11540396
![]() |
Gibco
11360088 |
20 x 100 ml |
259.00€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le pyruvate de sodium est couramment ajouté aux milieux de culture cellulaire comme source d’énergie en plus du glucose. Puisque les cellules produisent du pyruvate de sodium comme métabolite intermédiaire dans la voie de la glycolyse, il n’est pas nécessaire d’en ajouter en quantité supplémentaire à toutes les cultures. Cependant, si les cellules ont été mises en culture dans un milieu supplémenté avec du pyruvate de sodium, nous recommandons de continuer la supplémentation, car les cellules s’habituent à cet ajout et leur croissance ralentirait sans lui. Le pyruvate de sodium Gibco™, une solution à 100 mM, est formulé pour contenir 11 g par litre d’eau. La concentration finale du pyruvate de sodium utilisé dans la plupart des milieux de culture est de 1 mM.Usage du produit
Pour diagnostics in vitro.
Fabrication sur deux sites et système de qualité conformes aux BPFa
Le pyruvate de sodium Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au pyruvate de sodium Gibco™ fabriqué sur notre site de Grand Island (11360-070). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
FDA, ISO 13485 | |
Liquide | |
Culture de cellules de mammifères |
2 à 8 °C | |
Pyruvate de sodium |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 3,4-Dichlorophenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 3,4-Dichlorophenol
Réservé à un usage diagnostique in vitro.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pyruvate de sodium (100 mM)