Learn More
Invitrogen™ Fluoromètre Qubit™ Flex
Fluoromètre de paillasse conçu pour une quantification très précise de l’ADN, de l’ARN, du microARN et des protéines. Avec le fluoromètre Qubit Flex, vous avez la flexibilité de mesurer directement la fluorescence de huit échantillons maximums simultanément, ce qui réduit la variabilité des dosages.
Marque: Invitrogen™ Q33327
6212.70 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Associé aux réactifs Qubit, le fluorimètre Qubit Flex fait partie d’un flux de travail optimisé générant des résultats extrêmement précis et reproductibles. Un grand écran et une interface utilisateur intuitive facilitent la sélection et l’exécution de votre dosage avec l’affichage des résultats en quelques secondes.- Débit amélioré : mesurez plusieurs échantillons et quantifiez l’ADN, l’ARN et les protéines jusqu’à 50 % plus rapidement qu’avec les lecteurs à échantillon unique
- Flexibilité : mesurez jusqu’à huit échantillons simultanément
- Système optimisé complet : fonctionne parfaitement avec les réactifs Qubit pour générer des résultats fiables, sensibles et spécifiques
- Quantification précise : hauts niveaux de précision en utilisant seulement 1 à 20 μl d’échantillon, même avec des échantillons très dilués
- Calculateurs embarqués : génère rapidement les instructions de préparation de la solution de travail Qubit et détermine la molarité de vos échantillons.
- Facile à utiliser : le grand écran tactile couleur de 8 pouces à la pointe de la technologie et l’interface utilisateur intuitive permettent une navigation aisée dans le flux de travail.
- Exportation de données flexible : les données sont facilement transférées à l’aide de la clé Wi-Fi incluse, d’une clé USB ou directement sur votre ordinateur.
- Plusieurs langues disponibles : choix entre l’anglais, le français, l’espagnol, l’italien, l’allemand, le chinois simplifié et le japonais
- Test de vérification : un programme préchargé est inclus pour vérifier les performances de l’instrument
- Expérience éducative numérique Qubit Flex SmartStart : inclut des démonstrations visuelles interactives sur la façon d’installer, de faire fonctionner et d’entretenir votre instrument
- Garantie étendue de trois ans : si votre instrument a besoin de réparation, nous vous enverrons un instrument de remplacement reconditionné, certifié en usine
Le fluorimètre Qubit Flex offre la flexibilité de mesurer plusieurs échantillons d’ADN, d’ARN et de protéines jusqu’à 50 % plus rapidement que les lecteurs d’échantillons individuels. En plus de faire gagner du temps, la capacité de mesurer huit échantillons simultanément réduit la variabilité, ce qui entraîne des données hautement reproductibles. Le fluorimètre Qubit Flex comprend des calculateurs de réactif, de plage et de molarité, ce qui réduit encore le temps nécessaire pour obtenir les résultats. Les calculateurs de réactif et de plage permettent de déterminer le réactif et la quantité d’échantillon à utiliser pour quantifier efficacement l’ADN, l’ARN ou les protéines. Le calculateur de molarité vous permet de calculer la molarité de vos échantillons en fonction de la longueur des acides nucléiques et de la concentration mesurée.
Permet des résultats plus précis que l’absorbance UV à faibles concentrations
Le fluorimètre Qubit Flex est beaucoup plus sensible que l’absorbance UV, qui mesure tout ce qui est absorbé à 260 nm, y compris l’ADN, l’ARN, les protéines, les nucléotides libres et les sels excédentaires. En outre, la spectrophotométrie UV manque souvent de sensibilité pour mesurer précisément de faibles concentrations d’ADN et d’ARN. Avec le fluorimètre Qubit Flex, vos recherches sont optimisées par des mesures plus précises, car les colorants des kits de dosages biologiques Qubit ne réagissent qu’en cas de liaison à la molécule ciblée (ADN, ARN ou protéines) dans votre échantillon. Cela vous permet d’éviter de devoir répéter le travail en raison de mesures inexactes.
Solution optimisée composée d’instruments et de réactifs donnant lieu à des données hautement reproductibles
Le fluorimètre Qubit Flex soigneusement conçu nécessite des volumes d’échantillons de seulement 1 à 20 µl. Les algorithmes avancés d’analyse optique et de données ont été conçus et optimisés pour fonctionner en parfaite harmonie avec les réactifs Qubit. Il en résulte une solution transparente qui génère des résultats extrêmement fiables, sensibles et spécifiques.
Spécification
1 à 20 µl | |
LED bleue (max 460–480 nm), LED rouge (max 620–640 nm) | |
Fluorimètre | |
Température ambiante |
Fluorimètre Qubit™ Flex, cordon d’alimentation Qubit™ Flex, clé Wi-Fi | |
Qubit™ | |
Quantification de l’ADN, quantification de l’ARN, quantification des micro-ARN, évaluation quantitative des protéines | |
1 fluorometer |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Invitrogen Qubit Flex Fluorometer - Expand your nucleic acid quantification throughput
-
Invitrogen Qubit Flex Fluorometer demonstration