Learn More
Brand™ Semi-micro cuves en PMMA
Ces macro ou semi-micro cuves disponibles en PS et en PMMA sont idéales pour les mesures cinétiques.
Marque: Brand™ 759115
15.37 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Macro ou semi-micro cuves disponibles en PS et PMMA
- Idéal pour les mesures cinétiques
- Les fenêtres sont encastrées pour les protéger des rayures, le repère fléché indique l’orientation du trajet optique
- Les cuves Plastibrand sont regroupées par nombre de cavités de moulage pour garantir la variation du coefficient d’extinction la plus faible possible
- Longueur d’onde utilisable > 300 nm
- Écart-type à 320 nm : ±0,004 unités d’extinction
Spécification
Cuve semi-micro | |
1,5 à 3 ml | |
PMMA | |
100Pack |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013541 | Certificat d’analyse | 07/02/2025 | 759115 |
0000013589 | Certificat d’analyse | 07/02/2025 | 759115 |
0000013064 | Certificat d’analyse | 16/12/2024 | 759115 |
0000012981 | Certificat d’analyse | 18/11/2024 | 759115 |
0000012825 | Certificat d’analyse | 18/10/2024 | 759115 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brand™ Semi-micro cuves en PMMA > Capacité : 1,5 à 3 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu