Learn More
Peroxyde de sodium, extra pur, SLR, granulé, Fisher Chemical Code produit.: 10152540
Peroxyde de sodium, extra pur, SLR, granulé, Fisher Chemical
Code produit. 10152540
500 g, Récipient de poudre en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Code produit. 10152540
Marque: Fisher Chemical S/6040/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Point de fusion 460°C
CAS 1313-60-6
Couleur Jaune
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire Na2O2
Numéro MDL 3497
Synonyme sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
Clé InChI PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC peroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 77.978
CID PubChem 14803
Poids de la formule 77.97g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium peroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Peroxyde de sodium, extra pur, SLR, granulé, Fisher Chemical >