Learn More
Sodium Molybdate Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ Code produit.: 10766301
Sodium Molybdate Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Code produit. 10766301
250 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Code produit. 10766301
Marque: Fisher Chemical S/5480/50
Quantité Prix
1 164.16€ / 250g
4 155.95€ / 250g
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Formule moléculaire MoNa2O4
Poids moléculaire (g/mol) 205.93
Numéro MDL MFCD00149170
Clé InChI TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nom IUPAC disodium dioxomolybdenumbis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Couleur Blanc
pH 9.0 to 10
Forme physique Powder/Solid
Quantité 250 g
Poids de la formule 241.95g/mol
Conditionnement Plastic powder jar
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sodium Molybdate Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ >