Learn More
Métasilicate de sodium anhydre, tech., Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11337707
Métasilicate de sodium anhydre, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337707
1 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 x 1 kg
Code produit. 11337707
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014106.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sodium metasilicate is used as a starting material for zeolites and silica catalysts. It acts as an adhesive and binder, corrosion inhibitor, penetrating sealant, coagulant in waste water treatment, fixative for hand dyeing with reactive dye and detergent auxiliaries. It is also used in boiler compounds, cleaners, bleaches, aluminum paint strippers and washing carbonated drinking bottles. It finds application in cements, drilling fluids, fireproofing wood, refractories and automobiles. Further, it serves as a surfactant, emulsifier, wetting agent, suspending agent, dispersing agent and anti-corrosive agent in boiler water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6834-92-0
Formule moléculaire Na2O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 122.062
Numéro MDL MFCD00003492
Clé InChI NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glassAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23266
ChEBI CHEBI:60720
Nom IUPAC disodium ; dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium metasilicate
Point de fusion 1088°C
Couleur Blanc
Forme physique Granulés
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Soluble in cold water. Hydrolyzes in hot water. Insoluble in acids,alcohol and salt solutions.
Poids de la formule 122.06
Qualité Technique
Odeur Odorless
Aspect White granules
Densité 2.61 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251644 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog Number014106.D9,014106.A1
Numéro de lotT29K020 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/08/2024 Catalog Number014106.D9,014106.A1
Numéro de lotQ17K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number014106.D9,014106.A1
Numéro de lotU28J001 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/09/2023 Catalog Number014106.D9,014106.A1
Numéro de lotM31J007 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2023 Catalog Number014106.D9,014106.A1
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metasilicate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium metasilicate
Nom du produit
Métasilicate de sodium anhydre, tech., Thermo Scientific Chemicals >