Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, ≥ 32 %, pour la détermination de l’azote, ≤ 0,0001 % N, Honeywell Code produit.: 15643060
Solution d’hydroxyde de sodium, ≥ 32 %, pour la détermination de l’azote, ≤ 0,0001 % N, Honeywell
Code produit. 15643060 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
5 L, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Code produit. 15643060
Marque: Honeywell Research Chemicals 305315L
Demander un format en vrac ou personnalisé
≥ 32 %, pour la détermination de l’azote, ≤ 0,0001 % N
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide solution
Note relative au nom ≥32%, for determination of nitrogen, ≤0.0001% N
Point d’ébullition 120°C
% min. CAS ≥50.0000%, ≥25.0000%
% max. CAS <75.0000%, <50.0000%
Formule linéaire NaOH
Numéro UN UN1824
Densité 1.350 g/cm3
Quantité 5 L
Poids de la formule 40.0
Pourcentage de pureté >32%
Conditionnement Flacon poly
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de sodium, ≥ 32 %, pour la détermination de l’azote, ≤ 0,0001 % N, Honeywell >