missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spécification
Spécification
pH | >13 |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | Boiling Point: 100°C |
Concentration | 32.5% |
Densité | 1.25g/mL |
Informations sur la solubilité | Water Soluble |
Quantité | 5 L |
Odeur | Odorless |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement

Identifiant produit
- Sodium hydroxyde 32.5 vol. % solution
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de sodium, 32,5 %, Chem Lab™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu