Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, ≥ 32 %, pour la détermination de l’azote, ≤ 0,0001 % N, Honeywell Code produit.: 15633060
Solution d’hydroxyde de sodium, ≥ 32 %, pour la détermination de l’azote, ≤ 0,0001 % N, Honeywell
Code produit. 15633060 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
4 x 5 L, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Code produit. 15633060
Marque: Honeywell Research Chemicals 305314X5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
≥ 32 %, pour la détermination de l’azote, ≤ 0,0001 % N
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide solution
Note relative au nom ≥32%, for determination of nitrogen, ≤0.0001% N
Point d’ébullition 120°C
% min. CAS ≥50.0000%, ≥25.0000%
% max. CAS <75.0000%, <50.0000%
Formule linéaire NaOH
Numéro UN UN1824
Densité 1.350 g/cm3
Quantité 4 x 5 L
Poids de la formule 40.0
Pourcentage de pureté >32%
Conditionnement Flacon poly
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de sodium, ≥ 32 %, pour la détermination de l’azote, ≤ 0,0001 % N, Honeywell >