Learn More
Hydroxyde de sodium, extra pur, 33 wt.% de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10536413 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
25L
500mL
5L
Code produit. 10536413
Marque: Thermo Scientific Acros 358620050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Couleur Incolore
Point d’ébullition 120.0°C
Point de fusion 8.0°C
Formule linéaire NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densité 1.3600g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 5 L
Poids de la formule 40
Pourcentage de pureté 32.5 to 33.5% (total base)
Qualité Extra pur
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 1.36
Forme physique Liquide