Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,1 M, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Hydroxide Solution |
Formule linéaire | NaOH |
Concentration | 0.1M |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Densité | 1g/mL at 25°C |
Quantité | 6 x 500 mL |
Poids de la formule | 40g/mol |
Densité de vapeur | >1 (vs air) |
Tension de vapeur | 3mmHg (37°C) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide; caustic soda
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,1 M, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu