Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,1 M, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15663570
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,1 M, Honeywell Fluka™
Code produit. 15663570 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Code produit. 15663570
Marque: Honeywell-Fluka 3194811L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, 0,1 M de NaOH (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide Solution
Formule linéaire NaOH
Concentration 0.1M
Numéro UN NONH for all modes of transport
Densité 1g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Poids de la formule 40g/mol
Densité de vapeur >1 (vs air)
Tension de vapeur 3mmHg (37°C)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide; caustic soda
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,1 M, Honeywell Fluka™ >