Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium standardisée prête à l’emploi, 0,1 M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Hydroxide |
CAS | 7732-18-6 |
Concentration | 0.1M (0.1N) |
Quantité | 1000 mL |
Conditionnement | Flacon |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 12
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1100417 | Certificat d’analyse | 02/04/2025 | VL 295 1000 |
1097230 | Certificat d’analyse | 30/03/2025 | VL 295 1000 |
1092580 | Certificat d’analyse | 30/03/2025 | VL 295 1000 |
1090072 | Certificat d’analyse | 30/03/2025 | VL 295 1000 |
1096002 | Certificat d’analyse | 30/03/2025 | VL 295 1000 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de sodium standardisée prête à l’emploi, 0,1 M, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu