Learn More
Hydroxyde de sodium, Certifié AR pour l’analyse, Solution à 46-51 %, Certifié AR, Fisher Chemical Code produit.: 10010650
Hydroxyde de sodium, Certifié AR pour l’analyse, Solution à 46-51 %, Certifié AR, Fisher Chemical
Code produit. 10010650
1 L, Flacon en plastique PEHD
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Code produit. 10010650
Marque: Fisher Chemical S/4930/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
pH 13
Point d’ébullition 145°C
Point de fusion 12°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Densité de vapeur > 1.0
Tension de vapeur 14mmHg
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, Certifié AR pour l’analyse, Solution à 46-51 %, Certifié AR, Fisher Chemical >