Learn More
Hydroxyde de sodium en solution aqueuse, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ Code produit.: 10016070
compliance-icons
Hydroxyde de sodium en solution aqueuse, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 10016070
1 L
Click to view available options
1 L
Code produit. 10016070
Marque: JT Baker 7097.1000
Réactif de laboratoire
Spécification
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Concentration 1 mol/L (1 N)
Numéro MDL MFCD00003548
Densité 1.04 g/cm³ (25°C)
Synonyme Caustic soda
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 40.00
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium en solution aqueuse, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >