Learn More
Solution volumétrique d’hydroxyde de sodium 1,0 M, Reagecon™ Code produit.: 11522972
compliance-icons
Solution volumétrique d’hydroxyde de sodium 1,0 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11522972 Tous les produits Reagecon Produits
1 L, 1 l
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1 l
Code produit. 11522972
Marque: Reagecon S21001
Utilisée en chimie analytique comme solution pour les titrations manuelles ou automatiques. La solution volumétrique analytique d’hydroxyde de sodium 1,0 M de Reagecon est une solution volumétrique aqueuse prête à l’emploi pour toutes les applications analytiques en laboratoire.
Ce produit est certifié conforme aux spécifications décrites dans le certificat d’analyse. Le numéro du lot et la date de péremption figurent sur l’étiquette. La solution est certifiée traçable NIST. Ceci sera indiqué dans le certificat d’analyse.
  • Formule moléculaire : NaOH
  • Masse molaire : 40,00g/mol
  • N° CAS : 1310-73-2
  • Nº EIN ECS : 215-185-5
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
CAS 1310-73-2
Point de fusion 0°C
Formule moléculaire HNaO
Concentration 1.0M
Densité 1.04387g/cm3
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informations sur la solubilité Fully miscible
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40.00g/mol
Normalité 1.0N
Conditionnement 1 l
Traçabilité au NIST Traceable to NIST
Tension de vapeur 23hPa (at 20°C)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • SODIUM HYDROXIDE 1.0N (1.0M)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution volumétrique d’hydroxyde de sodium 1,0 M, Reagecon™ >