Learn More
Hydroxyde de sodium, solution 50 % (p/p), réactif BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en poly à fond sous pression en PEHD
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Hydroxide, 50%(w/w) Solution |
CAS | 1310-73-2 |
Formule moléculaire | HNaO |
Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Quantité | 500 mL |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Nom IUPAC | hydroxyde de sodium |
Poids moléculaire (g/mol) | 39.997 |
CID PubChem | 14798 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, solution 50 % (p/p), réactif BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu