Learn More
Concentrat d’hydroxyde de sodium, pour solution standard 1 L, 0,1 M de NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™ Code produit.: 15685240
Concentrat d’hydroxyde de sodium, pour solution standard 1 L, 0,1 M de NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15685240 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
6 x 1 Ea.
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 Ea.
Code produit. 15685240
Marque: Honeywell Fluka 382106X1EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
pour solution standard 1 L, 0,1 M de NaOH (0,1 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide concentrate
Note relative au nom For 1 L standard solution, 0.1 M NaOH (0.1 N)
Point d’ébullition 100°C
% min. CAS ≥5.0000%, ≥85.0000%
% max. CAS ≤15.0000%, ≤95.0000%
Formule linéaire NaOH
Numéro UN UN1824
Densité 1.07 g/cm3
Quantité 6 x 1 Ea.
Poids de la formule 40.0
Conditionnement Ampoule
Tension de vapeur 3 mmHg (37°C)
Forme physique Concentré
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide concentrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide; caustic soda
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Concentrat d’hydroxyde de sodium, pour solution standard 1 L, 0,1 M de NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™ >