Learn More
Hydrogénocarbonate de sodium, 99,998 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Code produit.: 11307027
Hydrogénocarbonate de sodium, 99,998 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11307027
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11307027
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010863.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
m.p. environ 50°C, commence à perdre du CO2 à environ .100°C, se transforme en NA2CO 3
Sodium hydrogen carbonate is used in a process for removing paint and corrosion called sodablasting; the process is particularly suitable for cleaning aluminum panels which can be distorted by other types of abrasive. It can be administered to pools, spas, and garden ponds to raise pH levels. Also can be used as a fire extinguisher. Its primary use is in cooking (baking), as a leavening agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydrogen carbonate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (metals basis)
Beilstein 4153970
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
Poids de la formule 84.01
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.5
Aspect White powder
Densité 2.159 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN24L036 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/02/2025 Catalog Number010863.18,010863.09
Numéro de lotQ15K035 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number010863.18,010863.09
Numéro de lotY09J045 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog Number010863.18,010863.09
Numéro de lotX19I046 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/10/2022 Catalog Number010863.18,010863.09
Numéro de lotT27H023 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010863.18,010863.09
Nom du produit
Hydrogénocarbonate de sodium, 99,998 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >