Learn More
Bicarbonate de sodium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10583381
Bicarbonate de sodium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10583381
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10583381
Marque: Thermo Scientific Acros 217125000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bicarbonate
Point de fusion 270.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.50%
Formule linéaire NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Merck Index 15, 8719
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
Poids de la formule 84.01
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467945 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number217125000,217120100,217120010,217120025
Numéro de lotA0467761 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number217125000,217120100,217120010,217120025
Numéro de lotA0463573 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/06/2024 Catalog Number217125000,217120100,217120010,217120025
Numéro de lotA0463611 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number217125000,217120100,217120010,217120025
Numéro de lotA0458755 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2023 Catalog Number217125000,217120100,217120010,217120025
Identifiant produit
  • Sodium bicarbonate
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bicarbonate de sodium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >