Learn More
Hydrure de sodium, dispersion à 60 % dans l’huile minérale, dans des sachets solubles, dans des boîtes refermables, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil |
Point de fusion | 800.0°C |
Note relative au nom | In soluble bags, in resealable cans |
Couleur | Gris à jaune |
Forme physique | Poudre collante |
Quantité | 2 kg |
Formule linéaire | NaH |
Fieser | 02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307 |
Point d’éclair | 165°C |
Merck Index | 15,876 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0402180 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 332141000,332140020,332145000 |
A0395478 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 332141000,332140020,332145000 |
A0403795 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 332141000,332140020,332145000 |
A0396618 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 332141000,332140020,332145000 |
A0395477 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 332141000,332140020,332145000 |