Learn More
Chlorure de sodium, granulaire, multiofficinal, U.S.P., J.T. Baker™ Code produit.: 15348491
compliance-icons
Chlorure de sodium, granulaire, multiofficinal, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit. 15348491
500 g, Flacon en verre ambré à col large
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Code produit. 15348491
Marque: Avantor J.T.Baker 362701
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Chloride
CAS 7647-14-5
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Formule moléculaire ClNa
Numéro MDL MFCD00003477
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC chlorure de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Poids de la formule 58.44
Qualité Multiofficinal / USP
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.16kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium chloride
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de sodium, granulaire, multiofficinal, U.S.P., J.T. Baker™ >