Learn More
Chlorure de sodium, J.T. Baker™
Code produit. 15368426
2.5 kg
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Spécification
Point d’ébullition 1413°C
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Point de fusion 801°C
CAS 7647-14-5
Couleur Incolore
Forme physique Cristalline
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire ClNa
Numéro MDL MFCD00003477
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC chlorure de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Poids de la formule 58.44
Densité 2.165g/cm3
Nom du produit
Chlorure de sodium, J.T. Baker™ >