Learn More
Borohydrure de sodium, solution aqueuse stable, 4,4 M dans 14 M de NaOH, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11375009
Borohydrure de sodium, solution aqueuse stable, 4,4 M dans 14 M de NaOH, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11375009
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 L
Code produit. 11375009
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 087659.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sodium borohydride is used as a reagent in the reduction of amino acids and their derivatives. Also used as a catalyst in ammonia borane dehydrogenation. It acts as a reducing agent in the synthesis of gold nanoparticles. It is also used for wood pulp and as a blowing agent for plastics. It reduces aldehyde and keto groups to give the corresponding alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16940-66-2
Formule moléculaire BH4Na
Poids moléculaire (g/mol) 37.83
Numéro MDL MFCD00003518
Clé InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Sodium tetrahydridoborate
Nom IUPAC boranucléide de sodium
SMILES [BH4-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium borohydride
Note relative au nom Stable aq. soln.
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Formule linéaire NaBH4
Numéro UN UN3320
Informations sur la solubilité Miscible with water,liquid ammonia,amines and pyridine.
Poids de la formule 37.83
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4.4M in 14M NaOH
Sensibilité Air Sensitive
Densité 1.4 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW09K016 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Catalog Number087659.K3,087659.AP,087659.AE
Numéro de lotU28K001 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number087659.K3,087659.AP,087659.AE
Numéro de lotY30J025 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2023 Catalog Number087659.K3,087659.AP,087659.AE
Numéro de lotY23H057 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number087659.K3,087659.AP,087659.AE
Numéro de lotY23H056 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number087659.K3,087659.AP,087659.AE
Nom du produit
Borohydrure de sodium, solution aqueuse stable, 4,4 M dans 14 M de NaOH, Thermo Scientific Chemicals >