Learn More
Bisulfite de sodium, réactif ACS, poudre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10552072
Bisulfite de sodium, réactif ACS, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10552072
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10552072
Marque: Thermo Scientific Acros 419441000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-90-5
Formule moléculaire NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 103.05
Numéro MDL MFCD00003530
Clé InChI DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
CID PubChem 23665763
ChEBI CHEBI:26709
Nom IUPAC hydrosulfite de sodium
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bisulfite
Point de fusion 150,0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Formule linéaire NaHSO3
Fieser 01,1047; 11,487; 16,272
Merck Index 15, 8724
Informations sur la solubilité Solubility in water: 300g/L. Other solubilities: soluble in 2 parts boiling water, soluble in about 70 parts alcohol
Poids de la formule 104.06
Pourcentage de pureté ≥58.5% (SO2)
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.48
Densité 1.4800g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468709 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number419440050,419441000,419440010,419440025
Numéro de lotA0441982 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number419440050,419441000,419440010,419440025
Numéro de lotA0458880 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/01/2024 Catalog Number419440050,419441000,419440010,419440025
Numéro de lotA0458184 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2023 Catalog Number419440050,419441000,419440010,419440025
Numéro de lotA0454562 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number419440050,419441000,419440010,419440025
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium bisulfite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bisulfite de sodium, réactif ACS, poudre, Thermo Scientific Chemicals >