Learn More
Bisulfite de sodium, réactif ACS, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium bisulfite |
| Point de fusion | 150.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | NaHSO3 |
| Fieser | 01,1047; 11,487; 16,272 |
| Merck Index | 15, 8724 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 300g/L. Other solubilities: soluble in 2 parts boiling water, soluble in about 70 parts alcohol |
| Poids de la formule | 104.06 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium bisulfite
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.