Learn More
Bisulfite de sodium, pour analyse ACS, 67,1 %, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium bisulfite |
Note relative au nom | For ACS analysis |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 104.7 |
Densité | 1.326g/cm3 at 20°C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium bisulphite
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bisulfite de sodium, pour analyse ACS, 67,1 %, MP Biomedicals™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu