Learn More
Bisulfite de sodium, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15652630
Bisulfite de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15652630 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
100 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Code produit. 15652630
Marque: Honeywell-Fluka 243973100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7631-90-5
Formule moléculaire NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 103.05
Numéro MDL MFCD00003530
Clé InChI DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfiteAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23665763
ChEBI CHEBI:26709
Nom IUPAC sodium sulfite
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bisulfite
Quantité 100 g
Qualité Réactif ACS
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metabisulfite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium metabisulphate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bisulfite de sodium, Honeywell Fluka™ >