Learn More
Bicarbonate de sodium, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium bicarbonate |
Quantité | 6 x 500 g |
Formule linéaire | NaHCO3 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4153970 |
Nom IUPAC | sodium ; carbonate d’hydrogène |
Poids de la formule | 84.01g/mol |
Pourcentage de pureté | 99.7 to 100.3% |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bicarbonate de sodium, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu