Learn More
Acétate de sodium anhydre, ≥ 99 %, 99 %, pour analyse ACS, qualité réactif, MP Biomedicals™ Code produit.: 11485432
Acétate de sodium anhydre, ≥ 99 %, 99 %, pour analyse ACS, qualité réactif, MP Biomedicals™
Code produit. 11485432 Tous les produits MP Biomedicals Produits
1 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Code produit. 11485432
Marque: MP Biomedicals 0219549601
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium acetate anhydrous
Note relative au nom For ACS analysis
CAS 127-09-3
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Formule moléculaire C2H3NaO2
Numéro MDL MFCD00012459
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Nom IUPAC acétate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
Poids de la formule 82.04
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif
Nom du produit
Acétate de sodium anhydre, ≥ 99 %, 99 %, pour analyse ACS, qualité réactif, MP Biomedicals™ >