Learn More
Acétate de sodium anhydre (cristaux blancs ou poudre granulaire), Fisher BioReagents Code produit.: 10498913
Acétate de sodium anhydre (cristaux blancs ou poudre granulaire), Fisher BioReagents
Code produit. 10498913
1 kg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Code produit. 10498913
Marque: Fisher BioReagents BP3331
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’acétate de sodium est ajouté aux réactions d’ADN pour faciliter la précipitation de l’ADN dans l’éthanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czechAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Acetate Anhydrous
Point de fusion 324°C
Couleur Blanc
pH 7.5 to 9.2
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Formule linéaire CH3COONa
Merck Index 15, 8709
Nom IUPAC sodium ; acétate
Poids de la formule 82.03
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Perte à la dessiccation 1% max. (at 105°C)
Conditionnement Flacon en verre
Nom du produit
Acétate de sodium anhydre (cristaux blancs ou poudre granulaire), Fisher BioReagents >