Learn More
Gaze d’argent, maille tissée de 80 avec fil à partir de 0,115 mm (0,0045 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11335247
Gaze d’argent, maille tissée de 80 avec fil à partir de 0,115 mm (0,0045 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335247
150 x 150 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Code produit. 11335247
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040936.GT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Silver gauze is used for filtration. It is also used in electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver
Couleur Argent
Aspect Silver-colored guaze
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Quantité 150 x 150 mm
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Dimensions de la maille 80 Mesh
Odeur Characteristic
Forme Gaze
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ12I051 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2022 Catalog Number040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL
Numéro de lotR19G015 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL
Numéro de lotR23E008 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL
Numéro de lotI13S022 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL
Numéro de lotX22H008 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040936.HB,040936.GT,040936.FF,040936.FL
Nom du produit
Gaze d’argent, maille tissée de 80 avec fil à partir de 0,115 mm (0,0045 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >