Learn More
Nanoparticules d’argent, 10 nm, 0,02 mg/ml, fournies en citrate de sodium 2, 390-400 nm, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15455825
Nanoparticules d’argent, 10 nm, 0,02 mg/ml, fournies en citrate de sodium 2, 390-400 nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15455825
25 mL
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Code produit. 15455825
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J67111.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Silver nanoparticles applications include molecular diagnostics and photonic devices, which take advantage of the novel optical properties of these nanomaterials. An increasingly common application is the use of silver nanoparticles for antimicrobial coatings, and many textiles, keyboards, wound dressings, and biomedical devices now contain silver nanoparticles that continuously release a low level of silver ions to provide protection against bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les applications de nanoparticules d’argent incluent les diagnostics moléculaires et les dispositifs photoniques, qui tirent parti des nouvelles propriétés optiques de ces nanomatériaux. Une application de plus en plus courante est l’utilisation de nanoparticules d’argent pour les revêtements antimicrobiens, et de nombreux textiles, claviers, pansements et dispositifs biomédicaux contiennent désormais des nanoparticules d’argent qui libèrent en permanence un faible niveau d’ions d’argent pour assurer la protection contre les bactéries.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’air. Manipuler et conserver sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver nanoparticles
Couleur Jaune
Note relative au nom 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 390 to 400nm absorption
Quantité 25 mL
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Odeur Odorless
Granulométrie 10nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide
Nom du produit
Nanoparticules d’argent, 10 nm, 0,02 mg/ml, fournies en citrate de sodium 2, 390-400 nm, Thermo Scientific Chemicals >
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.