Learn More
Feuille d’argent, 0,075 mm (0,003 po) d’épaisseur, rigide, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11336577
Feuille d’argent, 0,075 mm (0,003 po) d’épaisseur, rigide, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336577
150 x 150 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 150 mm
150 x 150 mm
Code produit. 11336577
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000501.GT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver foil
Note relative au nom 0.075mm (0.003 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 150 x 150 mm
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Characteristic
Poids ≈3g/25x150mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY01K045 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number000501.FS,000501.GT
Numéro de lotY01K046 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number000501.FS,000501.GT
Numéro de lotY01K042 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number000501.FS,000501.GT
Numéro de lotY01K043 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number000501.FS,000501.GT
Numéro de lotT10J029 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2023 Catalog Number000501.FS,000501.GT,000501
Nom du produit
Feuille d’argent, 0,075 mm (0,003 po) d’épaisseur, rigide, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >